Merck
330507
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid diammonium salt hydrate
97%
Synonim(y):
EDTA monohydrat diamonu
Wybierz wielkość
25 G
174,00 zł
100 G
513,00 zł
174,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
174,00 zł
100 G
513,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HO2CCH2N(CH2CO2NH4)CH2CH2N(CH2CO2NH4)CH2CO2H·xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.30 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
174,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
solid
mp
218 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
amine
carboxylic acid
ciąg SMILES
N.N.O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2H3N.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);2*1H3;1H2
Klucz InChI
WRSUMHYBOYWMTD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hydrat soli diamonowej kwasu etylenodiaminotetraoctowego, znany również jako hydrat soli diamonowej EDTA. Jest pochodną kwasu etylenodiaminotetraoctowego (EDTA) i jest powszechnie stosowany jako środek chelatujący w różnych zastosowaniach ze względu na jego zdolność do wiązania się z różnymi jonami metali i tworzenia stabilnych kompleksów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Atsushi Hirano et al.
ACS nano, 13(2), 1805-1816 (2019-01-27)
Nanomaterials introduced into biological systems are immediately coated by proteins in vivo. They induce oxidative stress on adsorbed proteins and hence alter the protein structures, which determines the fate pathways and biological impacts of nanomaterials. Carbon nanotubes (CNTs) have been
Questions
  1. The Cas number 304675-80-7 for diammonium EDTA indicates only one water of hydration, but when we prepared a solution, the titrated strength was much less suggesting a higher number of waters of hydration. What is the maximum value of X in xH2O?
    1 answer
    1. The CAS number is associated with the 'hydrate' form of this compound. The water content may be variable. The maximum water content allowable for this product is 5%. The water content is lot specific and reported in the product Certificate of Analysis. Please see the link below to access a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/330507#product-documentation
      Please see the link below to review the PubChem listing for this CAS number:
      https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/71311375