Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 533,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1790,00 zł 1342,50 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2950,00 zł |
Informacje o tej pozycji
533,00 zł
grade
Molecular Biology
Quality Segment
vapor density
2.45 (vs air)
vapor pressure
0.03 mmHg ( 40 °C)
product line
BioReagent
assay
≥99.5% (GC)
form
powder blend
technique(s)
electrophoresis: suitable
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, phosphatases, none detected, proteases, none detected
bp
125 °C/25 mmHg (lit.)
mp
82-86 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.25 g/mL at 20 °C, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
InChI key
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| form powder blend | form powder | form crystals | form - |
| solubility H2O: 0.25 g/mL at 20 °C, clear, colorless | solubility water: soluble 2.5 g/10 mL, clear, colorless | solubility water: soluble 2.5 g/10 mL, clear, colorless | solubility - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| grade Molecular Biology | grade - | grade Molecular Biology | grade certified reference material, TraceCERT® |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acrylamide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
target_organs
Peripheral nervous system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
280.4 °F - closed cup
flash_point_c
138 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
79-06-1
79-06-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
Poznaj podstawy blottingu Northern i Southern, wraz z protokołami i aplikacjami do przenoszenia makrocząsteczek na nośniki membranowe.
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 163368-100G | 04061832489315 |
| 163368-25G | 04061832489322 |
| 163368-5G | 04061838747570 |
| 01696-100G | 04061838609595 |
| 01696-500G | 04061838609618 |
| 01696-1KG | 04061838609601 |