Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 304,00 zł |
500 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 1030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
vapor density
5.31 (vs air)
Quality Segment
assay
99%
form
powder
mp
>300 °C (lit.)
solubility
water: soluble 20 g/L at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11)
InChI key
ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form liquid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility water: soluble 20 g/L at 20 °C | solubility - | solubility - | solubility - |
| mp >300 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
| assay 99% | assay ≥99.5% | assay - | assay - |
| vapor density 5.31 (vs air) | vapor density - | vapor density - | vapor density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N′-Methylenebis(acrylamide)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 1 Oral
target_organs
Peripheral nervous system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?