GERPN3005
ECL™ Direct Nucleic Acid
Cytiva RPN3005, pack of 1 ea
Wybierz wielkość
3940,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3940,00 zł
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva RPN3005
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Each system includes the following reagents, sufficient for labeling 5 to 10 μg nucleic acid and detecting 2000 to 4000 cm2 of membrane (depending on product ordered): labeling reagent, crosslinker, control DNA, blocking agent, ECL™ Detection Reagents, and ECL™ Gold Hybridization Buffer.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Produkty
Background and protocols describing the various methods used by molecular biologists to detect samples of protein or nucleic acids bound to membranes.
Informacje ogólne i protokoły opisujące różne metody stosowane przez biologów molekularnych do wykrywania próbek białek lub kwasów nukleinowych związanych z błonami.