Przejdź do
00147
Fmoc-Tyr(PO3H2)-OH
≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
Nα-Fmoc-O-phospho-L-tyrosine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
904,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H22NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
483.41
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6674324
904,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
color
white to off-white
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](Cc1ccc(OP(O)(O)=O)cc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H22NO8P/c26-23(27)22(13-15-9-11-16(12-10-15)33-34(29,30)31)25-24(28)32-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22H,13-14H2,(H,25,28)(H,26,27)(H2,29,30,31)/t22-/m0/s1
InChI key
AMXUJIHSMANWDW-QFIPXVFZSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.523328.520588.52090
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
assay
≥85.0% (acidimetric), ≥95% (TLC), ≥95.0% (HPLC)
assay
≥93.0% (acidimetric), ≥96% (TLC), ≥96.0% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
B78114-100G04061833442142
B78114-500G04061833442159
801668025004022536369662
801668100004022536369679
00147-1G04061826221198