Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H25NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
379.45
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CC[C@H](CC1)CNC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C23H25NO4/c25-22(26)16-11-9-15(10-12-16)13-24-23(27)28-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-8,15-16,21H,9-14H2,(H,24,27)(H,25,26)/t15-,16-
InChI key
MLMIBGARTUSGND-WKILWMFISA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?