Merck
857459
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-L-phenylalanine
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
(+)-N-Acetylphenylalanine, (S)-2-Acetamido-3-phenylpropanoic acid
Wybierz wielkość
1 G
106,00 zł
5 G
315,00 zł
106,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
106,00 zł
5 G
315,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2CH(NHCOCH3)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
106,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]22/D +40.0°, c = 1 in methanol
przydatność reakcji
reaction type: C-H Activation
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
mp
171-173 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
amine
carboxylic acid
ciąg SMILES
CC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO3/c1-8(13)12-10(11(14)15)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)/t10-/m0/s1
Klucz InChI
CBQJSKKFNMDLON-JTQLQIEISA-N
Opis ogólny
N-Acetyl-L-phenylalanine is an acetyl analog of L-phenylalanine. It is widely used as a reactant to synthesize methyl or ethyl esters of N-acetyl-L-phenylalanine, which are employed as versatile building blocks in peptide synthesis.[1][2]
Zastosowanie
N-Acetyl-L-phenylalanine can be used as a reactant to synthesize:
  • N-acetyl phenylalanine methyl ester by esterification reaction with methanol using Mukaiyama′s reagent.[2]
  • Acetylaminocyclohexane propanoic acid by rhodium-catalyzed hydrogenation reaction.[3]
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Surfactant-protease complex as a novel biocatalyst for peptide synthesis in hydrophilic organic solvents
Okazaki S, et al.
Enzyme and Microbial Technology, 26(2-4), 159-164 (2000)
Efficient and practical arene hydrogenation by heterogeneous catalysts under mild conditions
Maegawa T, et al.
Chemistry?A European Journal , 15(28), 6953-6963 (2009)
Microwave-assisted esterification of N-Acetyl-L-Phenylalanine using modified mukaiyama?s reagents: A new approach involving ionic liquids
Zhao H, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 9(1), 33-44 (2008)
Corinna Neuber et al.
Analytical chemistry, 86(18), 9065-9073 (2014-08-20)
Sphingosine 1-phosphate (S1P), a bioactive lipid involved in various physiological processes, can be irreversibly degraded by the membrane-bound S1P lyase (S1PL) yielding (2E)-hexadecenal and phosphoethanolamine. It is discussed that (2E)-hexadecenal is further oxidized to (2E)-hexadecenoic acid by the long-chain fatty
Anton V Yakovenko et al.
The Journal of organic chemistry, 72(9), 3223-3231 (2007-03-28)
Bisurea calix[4]arenes 1 and 2 possessing L-amino acid moieties at the lower rim were synthesized by reaction of the methyl esters of glycine, L-alanine, or L-isoleucine with the appropriate isocyanate (12 or 13), obtained with a safe and efficient Curtius