Merck
21-0930
Sigma-Aldrich
Nessler′s reagent
Synonim(y):
Dipotassium tetraiodomercurate(II) in dilute sodium hydroxide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
K2HgI4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
786.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz:
liquid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: mercury
dostępność
available only in Japan
gęstość
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[K+].[K+].I[Hg--](I)(I)I
InChI
1S/Hg.4HI.2K/h;4*1H;;/q+2;;;;;2*+1/p-4
Klucz InChI
OPCMAZHMYZRPID-UHFFFAOYSA-J
Przydatność
for determination of ammonium salts
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Thyroid
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Claudia Dragonetti et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(26), 9703-9711 (2019-04-11)
Two new heteroleptic copper(i) sensitizers bearing 6,6'-dimethyl-2,2'-bipyridine-4,4'-dibenzoic acid, to anchor the dye on the titania surface, and a π-delocalized 2-(R-phenyl)-1H-phenanthro[9,10-d]imidazole (R = NPh2 or O-hexyl) ancillary ligand were prepared and well characterized. Their performance as dyes in DSSCs is quite
Haruka Takeuchi et al.
International journal of environmental research and public health, 15(9) (2018-09-13)
This study investigated the removal characteristics of N-Nitrosamines and their precursors at three pilot-scale water reclamation plants. These plants applies different integrated membrane systems: (1) microfiltration (MF)/nanofiltration (NF)/reverse osmosis (RO) membrane; (2) sand filtration/three-stage RO; and (3) ultrafiltration (UF)/NF and
S J Lambert et al.
Acta crystallographica. Section D, Biological crystallography, 55(Pt 5), 1048-1051 (1999-04-27)
Intact histone octamers, produced by a new method quickly and in bulk, were crystallized in KCl/phosphate, and the X-ray data were analysed to 2.15 A, confirming a P65 space group. This environment preserves the high-resolution structure of the octamers and
Oleg A Varzatskii et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(48), 17934-17948 (2014-07-25)
Iron(II) dibromo- and diiodoclathrochelates undergo copper(I)-promoted reductive homocoupling in HMPA at 70-80 °C leading to C-C conjugated dibromo- and diiodo-bis-clathrochelates in high yields. Under the same conditions, their dichloroclathrochelate analog does not undergo the same homocoupling reaction, so the target
Hao Ren et al.
Biomaterials, 35(24), 6585-6594 (2014-05-09)
The cell-cycle inhibitor flavopiridol has been shown to improve recovery from spinal cord injury in animal models. However, the systemic dose of flavopiridol has side-effects and the mechanism of action is not clear. This study aimed to develop a strategy