Przejdź do
1.08122
Błękit bromofenolowy
pH indicator, ACS, Reag. Ph Eur
Synonim(y):
3,3′,5,5′-tetrabromofenolosulfonftaleina, BPB
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
293,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
730,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H10Br4O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
669.96
UNSPSC Code:
12171502
EC Index Number:
204-086-2
NACRES:
NA.21
MDL number:
293,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Błękit bromofenolowy, indicator ACS,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
form
solid
loss
≤1% loss on drying, 110°C
visual transition interval
3.0-4.6, greenish yellow to blue-violet
mp
270-273 °C (decomposition)
bulk density
730 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S]1(=O)(=O)OC(c4c1cccc4)(c3cc(c(c(c3)Br)O)Br)c2cc(c(c(c2)Br)O)Br
InChI
1S/C19H10Br4O5S/c20-12-5-9(6-13(21)17(12)24)19(10-7-14(22)18(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28-19/h1-8,24-25H
InChI key
UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Nieukierunkowana analiza i przewidywanie toksyczności w celu oceny fotokatalitycznej destylacji membranowej usuwającej zanieczyszczenia organiczne z hipersolnej wody produkowanej na polach naftowych i gazowych: W badaniu wykorzystano 2-butanon w układach eksperymentalnych do oceny usuwania niebezpiecznych związków organicznych w procesach uzdatniania wody, podkreślając jego rolę w bezpieczeństwie środowiskowym i zrównoważonym rozwoju (Delanka-Pedige et al., 2024).
  • Profile lipidowe i lotne fińskich partii owsa czystych odmian: Wpływ przechowywania na powstawanie lotnych ..: Badania te wykorzystują 2-butanon do ekstrakcji i analizy związków lotnych w owsie, co pomaga w zrozumieniu wpływu warunków przechowywania na jakość i bezpieczeństwo żywności (Puganen i in., 2024).
Analysis Note
Zakres przejścia: pH 3,0 - pH 4,6 zielonkawożółty - niebieskofioletowy
Wygląd roztworu: przechodzi test
Strata przy suszeniu (110 °C): ≤ 1
Zakres przejścia (zgodnie z ACS): przechodzi test
Test wrażliwości: przechodzi test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
114391B01261.04593
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
mp
270-273 °C (decomposition)
mp
273 °C (lit.)
mp
273 °C
mp
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
visual transition interval
3.0-4.6, greenish yellow to blue-violet
visual transition interval
3.0-4.6, yellow to blue
visual transition interval
3.0-4.6, yellow-green to blue
visual transition interval
-
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
loss
≤1% loss on drying, 110°C
loss
-
loss
-
loss
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Błękit bromofenolowy
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
108122002504022536100722
108122000504022536100715
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?