Kluczowe dokumenty
11088947001
Roche
BM Condimed H1
Hybridoma Cloning Supplement
Synonim(y):
suplement do klonowania hybrydoma
Wybierz wielkość
2520,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2520,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
sterylność
0.2 μm filtered
Formularz
solution
opakowanie
pkg of 100 mL (10x)
producent / nazwa handlowa
Roche
metody
cell culture | hybridoma: suitable
rozpuszczalność
water: miscible
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Pochodzenie linii komórkowej
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Solution in RPMI 1640, filtered through 0.2μm pore size membrane
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
Major technological advances have made the production of monoclonal antibodies quicker and more efficient. There are three established platforms for antibody discovery. We offer reagents for production of monoclonal antibody libraries using each of these techniques.
Znaczący postęp technologiczny sprawił, że produkcja przeciwciał monoklonalnych stała się szybsza i bardziej wydajna. Istnieją trzy ustalone platformy do odkrywania przeciwciał. Oferujemy odczynniki do produkcji bibliotek przeciwciał monoklonalnych przy użyciu każdej z tych technik.