Merck
11814389001
Roche
Bufor do lizy czerwonych krwinek
solution, Roche, pkg of 100 mL, sufficient for 50-500 reactions
Synonim(y):
Bufor do lizy krwinek czerwonych, bufor lizujący, czerwone krwinki
Wybierz wielkość
100 ML
371,00 zł
371,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
371,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23201100
371,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Formularz
solution
zastosowanie
sufficient for 50-500 reactions
opakowanie
pkg of 100 mL
producent / nazwa handlowa
Roche
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Used for both DNA and RNA isolation, the buffer is designed for the preferential lysis of red blood cells from human whole blood, yielding intact white blood cells (free of red blood cells) for further applications. This buffer is not intended for use with whole blood from any other species.
Zastosowanie
Red blood cell lysis buffer has been used in the isolation of PBMCs (peripheral blood mononuclear cells) from HIV infected patients.[1] It has also been used in the isolation of lung cellsm,[2] naive CD8+ T cells[3] and infected cells from the lung.[4]
Used for both DNA and RNA isolation, the buffer is designed for the preferential lysis of red blood cells from human whole blood, yielding intact white blood cells (free of red blood cells) for use in further research applications.
It has been used for the lysis of blood cells in femoral bone marrow, PBMC (peripheral blood mononuclear cells) and human lung adenocarcinoma samples.[5][6][7]
Postać fizyczna
Ready-to-use solution.
Inne uwagi
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dual Specificity Phosphatase 5 Is Essential for T Cell Survival
Kutty RG, et al.
PLoS ONE, 11(12), 0167246-0167246 (2016)
Quantification of membrane transporter proteins in human lung and immortalized cell lines using targeted quantitative proteomic analysis by isotope dilution nanoLC?MS/MS
Fallon JK, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 154, 150-157 (2018)
Ultra-Fast Analysis of Plasma and Intracellular Levels of HIV Protease Inhibitors in Children: A Clinical Application of MALDI Mass Spectrometry
Van Kampen JJ, et al.
PLoS ONE, 5(7), 11409-11409 (2010)
A virus-like particle vaccine candidate for influenza A virus based on multiple conserved antigens presented on hepatitis B tandem core particles
Ramirez A, et al.
Vaccine (2018)
Jeroen J A van Kampen et al.
PloS one, 5(7), e11409-e11409 (2010-07-14)
HIV protease inhibitors must penetrate into cells to exert their action. Differences in the intracellular pharmacokinetics of these drugs may explain why some patients fail on therapy or suffer from drug toxicity. Yet, there is no information available on the