Przejdź do
O9504
Oxaloacetic acid
powder, suitable for hybridoma
Synonim(y):
2-Oxosuccinic acid, Ketosuccinic acid, Oxalacetic acid, Oxobutanedioic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
713,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOOCCH2COCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.07
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-329-8
Beilstein/REAXYS Number:
1705475
MDL number:
713,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
impurities
endotoxin, tested
solubility
H2O: 100 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)CC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H4O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h1H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI key
KHPXUQMNIQBQEV-UHFFFAOYSA-N
Application
Use as a TCA (Krebs cycle) intermediate supplement in hybridoma cell culture applications. Enhances hybridoma growth and productivity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
O7753O4126P3662
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥99%
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
solubility
H2O: 100 mg/mL
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oxaloacetic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)