Merck
10783641001
Roche
Glikol polietylenowy 1500
Mr ~1500, pkg of 10 × 4 mL, solution
Synonim(y):
kołek 1500
Wybierz wielkość
10 X 4 ML
1120,00 zł
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 X 4 ML
1120,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H(OCH2CH2)nOH
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161902
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Formularz
solution
masa cząsteczkowa
Mr ~1500
opakowanie
pkg of 10 × 4 mL
producent / nazwa handlowa
Roche
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Klucz InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Poly(ethylene glycol) (PEG) is a non-ionic hydrophilic polymer and is available in different molecular weights. It helps in the purification and crystal growth of proteins and nucleic acids. PEG and dextran together result in aqueous polymer two phase system, which is required for the purification of biological materials. PEG also interacts with cell membrane, thereby allowing cell fusion.[1][2]
Zastosowanie
Polyethylene Glycol 1500 (PEG-1500) has been used to mediate cell fusion.[3][4][5]
Postać fizyczna
Solution, filtered through 0.2 μm pore size membrane, 50% PEG 1500 (w/v) in 75 mM Hepes (pH 8.0), bottled under nitrogen, ready to use
Inne uwagi
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Localization of Pom121 to the inner nuclear membrane is required for an early step of interphase nuclear pore complex assembly.
Funakoshi T, et al.
Molecular Biology of the Cell, 22(7), 1058-1069 (2011)
Usefulness of a non-invasive reporter system for monitoring reprogramming state in pig cells: results of a cell fusion experiment.
Ozawa A, et al.
Journal of Reproduction and Development, 56(4), 363-369 (2010)
Poly(Ethylene Glycol) Chemistry: Biotechnical and Biomedical Applications (2013)
Heterokaryon?Based Reprogramming for Pluripotency.
Pereira C F and Fisher A G
Current Protocols in Cell Biology, 4B-1 (2009)
Poly (ethylene glycol) in drug delivery: pros and cons as well as potential alternatives.
Knop K, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 49(36), 6288-6308 (2010)
Powiązane treści
Polyethylene glycol (PEG), also sometimes referred to as polyethylene oxide (PEO), is a condensation polymer of ethylene oxide and water that has several chemical properties that make it useful for biological, chemical and pharmaceutical applications.
Glikol polietylenowy (PEG), czasami określany również jako tlenek polietylenu (PEO), jest polimerem kondensacyjnym tlenku etylenu i wody, który ma kilka właściwości chemicznych, które czynią go użytecznym w zastosowaniach biologicznych, chemicznych i farmaceutycznych.