Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Kwas o-fosforowy 85% W/W, 85% W/W
vapor density
3.4 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
2.2 mmHg ( 20 °C), 5 mmHg ( 25 °C)
form
liquid
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
85% phosphoric acid
impurities
≤0.001% Arsenic (As), ≤0.002% Heavy metals (as Pb)
color
APHA: ≤40
pH
<0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
density
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Opracowanie i walidacja metod UPLC wskazujących na stabilność dla substancji pokrewnych i analiz testowych chlorowodorku rikobendazolu: Badania te wykorzystują kwas o-fosforowy 85% jako składnik fazy ruchomej w ultra wydajnej chromatografii cieczowej (UPLC) do analizy i walidacji stabilności i czystości chlorowodorku rikobendazolu, co ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia jakości farmaceutycznej. Metoda ta podkreśla rolę kwasu fosforowego o wysokiej czystości w zwiększaniu czułości i dokładności wykrywania w badaniach farmaceutycznych (Ağtaş Ç, Bellur Atici E, Ayaz Seyhan S, Bilgic Alkaya D, 2024).
- Wspomagane chemometrią opracowanie zwalidowanej metody LC do jednoczesnego oznaczania temozolomidu i kwasu γ-linolenowego: Niniejsze badanie przedstawia zastosowanie kwasu o-fosforowego 85% w chromatografii cieczowej do jednoczesnego oznaczania temozolomidu i kwasu γ-linolenowego w nanocząstkach lipidowych. Podkreśla rolę kwasu w poprawie separacji i analizy chromatograficznej, co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju nanomedycyny i systemów dostarczania leków (Beg S, Panda SS, Singh KK, 2022).
Analysis Note
Arsen (As): 0,001% max
Assay: 85-88%
Kolor (APHA): 40 max
Opis: Aby przejść test
Postać: Klarowna ciecz
Metale ciężkie (jako Pb): 0,002% max
Identyfikacja: Pozytywny wynik testu
Azotan: Pozytywny wynik testu
Kwas fosforowy lub hipofosforowy: Pozytywny wynik testu
Rozpuszczalność: Pozytywny wynik testu
Siarczan: Pozytywny wynik testu
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas o-fosforowy 85% W/W
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| PX1000-6 | 04061839432369 |
| PX1000-3 | 04061839432352 |