Merck
A6283
Sigma-Aldrich
Acetic acid
Acetic acid
1 of 3 reviewers received a sample product or took part in a promotion
glacial, ReagentPlus®, ≥99%
Synonim(y):
Glacial acetic acid
Wybierz wielkość
100 ML
132,00 zł
500 ML
222,00 zł
1 L
316,00 zł
4 X 100 ML
529,00 zł
2.5 L
626,00 zł
132,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
132,00 zł
500 ML
222,00 zł
1 L
316,00 zł
4 X 100 ML
529,00 zł
2.5 L
626,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.05
Beilstein:
506007
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
132,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
2.07 (vs air)
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
800 °F
granice wybuchowości
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: miscible(lit.)
carbon disulfide: insoluble(lit.)
glycerol: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
gęstość
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Klucz InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Acetic acid is an aliphatic organic acid.[1] It is a hygroscopic, corrosive liquid with a vinegar-like odor.[1][2] It can be synthesized by oxidizing acetaldehyde in the presence of manganese or cobalt salts.[2] It is utilized for synthesizing acetic anhydride, cellulose acetate and acetic esters.[2] Its impact on the degradation of historic paper has been analyzed.[3]
Zastosowanie
Acetic acid (AcOH) can be used as:      
  • A reaction solvent in many organic reactions such as bromination, hydrolysis, solvolysis, reductions, and hydrogenations.      
  • A reagent in the protonolysis of organometallic compounds.
  • An acetylating agent for the acetylation of electron-rich aromatic compounds.      
  • A catalyst to synthesize di(indolyl)methanes by the condensation reaction of indole and aromatic aldehydes.      
  • A solvent system to prepare 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-one derivative via Biginelli reaction of aromatic aldehydes, 1,3-dicarbonyl compounds, and urea in the presence of a boric acid catalyst.
Acetic acid can also be used in the following:     
  • Manganese(III) acetate/AcOH catalytic system is used in the conversion of alkenes to lactones.      
  • Iron salts/AcOH is used to oxidize 2-methylnaphthalene to 2-methyl-1-naphthol in the presence of H2O2.
Cechy i korzyści
  • Good stability towards many reagents     
  • Excellent solubility of organic compounds in this reagent
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 5-5 (1994)
Ash M and Ash I.
Handbook of Preservatives, 266-266 (2004)
Effects of NO2 and acetic acid on the stability of historic paper.
Menart Eet al.
Cellulose, 21(5), 3701-3713 (2014)
Maize Kernels-Fixation in FAA, Embedding, Sectioning and Feulgen Staining.
Kladnik A.
Bio-protocol, 3(15), e835-e835 (2013)
Thermooxidative aging of polydicyclopentadiene in glassy state.
Richaud E, et al.
Polymer Degradation and Stability, 102, 95-104 (2014)
Protokoły
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
1 of 3 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. 3 Ratings-Only Reviews