Kluczowe dokumenty
9820-OP
Sigma-Aldrich
Water
OmniPur® Grade, Sterile, Nuclease Free, Low Endotoxin
Synonim(y):
Water
About This Item
Wzór liniowy:
H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
18.02
Beilstein:
2050024
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
50202301
NACRES:
NA.21
bp:
100 °C (lit.)
Poziom jakości
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
clear colorless
współczynnik refrakcji
n20/D 1.34 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
gęstość
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Warunki transportu
ambient
ciąg SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Klucz InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Molecular biology grade.
Specifications:
DNase: None detected
Protease: None detected
RNase: None detected
Sterility: To pass test
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available