Przejdź do
95289
Water
for cell biology
Synonim(y):
Water for cell culture
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
127,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
318,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
608,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
18.02
NACRES:
NA.71
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
231-791-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
Bp:
100 °C (lit.)
127,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Water, for cell biology, sterile ultrafiltered
Quality Segment
form
liquid
quality
sterile ultrafiltered
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
dilution
(for analytical testing)
impurities
mycoplasma, none detected (fluorimetric detection of DNA traces; Hoechst test with Bisbenzimide H 33258 (Cat. No 14530)), ≤0.005 EU/mL endoxins
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
pH
5-7
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
cation traces
Ca: <10 ppb, Mg: <10 ppb
application(s)
cell analysis
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Application
Water has been used:
  • to rinse the corroded and noncorroded disks in lipopolysaccharide affinity assay
  • during hydrogel synthesis and preparation
  • in the preparation of 2-mercaptoethanol and CpG-ODN stock solution
  • in the preparation of lipopolysaccharides (LPS)
Other Notes
Easily compare specifications for Water products with the Water specification table.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
95284W3500W1503
description
for cell biology, sterile ultrafiltered
description
Molecular Biology, sterile filtered
description
sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
description
for embryo transfer, sterile-filtered, BioXtra, suitable for mouse embryo cell culture
application(s)
cell analysis
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
mp
0 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
cation traces
Ca: <10 ppb, Mg: <10 ppb
cation traces
Ca: <10 ppb, Mg: <10 ppb
cation traces
-
cation traces
-
bp
100 °C (lit.)
bp
100 °C (lit.)
bp
100 °C (lit.)
bp
100 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Water
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)