Przejdź do
2107
Water
E-Toxate endotoxin free
Synonim(y):
Water
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
221,00 zł
187,85 zł
30 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
314,00 zł
266,90 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
18.02
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12191602
EC Number:
231-791-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
Bp:
100 °C (lit.)
187,85 zł
Cena katalogowa221,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
E-Toxate Water, endotoxin, free
form
liquid
Quality Segment
dilution
(for analytical testing)
impurities
endotoxin, free
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
application(s)
detection
compatibility
reagent for E-Toxate
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
E-Toxate is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4.865059801-OP9601-OP
Water OmniPur® Grade, Sterile Purified, WFI Quality, Cell Culture Tested
Millipore
4.86505
Water
application(s)
detection
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
impurities
endotoxin, free
impurities
-
impurities
-
impurities
-
mp
0 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
bp
100 °C (lit.)
bp
100 °C (lit.)
bp
100 °C (lit.)
bp
100 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under E-Toxate Water
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Can we confirm if the E-Toxate™ Water product 2107 is sterile?
    1 answer
    1. Product 2107 is packaged at the Ewing, St. Louis facility. Ewing does not have a sterile fill room, so sterility cannot be claimed for any of the material packaged there.