Kluczowe dokumenty
PCRH20-RO
Roche
Water, PCR Grade
liquid, pkg of 25 mL (03315959001 [1 x 25 ml]), pkg of 25 mL (03315932001 [25 x 1 ml]), pkg of 100 mL (03315843001 [4 x 25 ml])
Synonim(y):
Water, PCR Grade
Wybierz wielkość
1000,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1000,00 zł
Polecane produkty
Formularz
liquid
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 100 mL (03315843001 [4 x 25 ml])
pkg of 25 mL (03315932001 [25 x 1 ml])
pkg of 25 mL (03315959001 [1 x 25 ml])
producent / nazwa handlowa
Roche
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Jakość
Absence of nucleases: The water is tested with various nucleic acids that could serve as nuclease substrates. No endonucleases, ribonucleases or nicking activity are detected according to the current Quality procedures.
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Identyfikacja przyczyn i środków zaradczych dla wyzwań związanych z przygotowaniem próbki SDS-PAGE i optymalizacja warunków elektroforezy.