Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 262,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 867,00 zł |
6 x 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1210,00 zł |
Informacje o tej pozycji
262,00 zł
Nazwa produktu
Water, Molecular Biology, sterile filtered
grade
Molecular Biology
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
quality
sterile filtered
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
FISH: suitable
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, phosphatases, none detected, proteases, none detected
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
pH
5-7
conductivity
0.0-5 μS/cm at 25 °C
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
cation traces
Ca: <10 ppb, Mg: <10 ppb
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- for cloning and plasmid construction.[1]
- for restriction digestion of PCR amplicons in polysaccharide A (PSA) restriction method.[2]
- in RNA isolation.[3]
- fluorescence in situ hybridization (FISH).
- to dilute the samples of CVF (cervicovaginal fluid) and menstrual extracts for testing specificity through reverse transcriptase-polymerase chain reaction (RT-PCR) amplification of mRNA.
- for DNA quantification using quantitative polymerase chain reaction (qPCR).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) FISH: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 400 |
| grade Molecular Biology | grade - | grade - | grade - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| cation traces Ca: <10 ppb, Mg: <10 ppb | cation traces - | cation traces - | cation traces - |
| bp 100 °C (lit.) | bp 100 °C (lit.) | bp 100 °C (lit.) | bp 100 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Water
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?