Kluczowe dokumenty
8.53070
Sigma-Aldrich
Boc-Asp-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Boc-Asp-OH, N-α-t.-Boc-L-aspartic acid
Wybierz wielkość
25 G
175,00 zł
100 G
442,00 zł
175,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
175,00 zł
100 G
442,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H15NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Numer indeksu EC:
237-294-7
NACRES:
NA.22
175,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥98% (TLC)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
N(C(CC(=O)O)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H15NO6/c1-9(2,3)16-8(15)10-5(7(13)14)4-6(11)12/h5H,4H2,1-3H3,(H,10,15)(H,11,12)(H,13,14)
Klucz InChI
KAJBMCZQVSQJDE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Pochodna syntezy pochodnych kwasu asparaginowego o zmodyfikowanym łańcuchu bocznym.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
href="https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/chemistry-and-synthesis/peptide-synthesis/boc-resin-cleavage">Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Boc SPPS
Powiązanie
Zastępuje: 04-12-0129
Komentarz do analizy
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -6.0 - -4.0 °
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3