Przejdź do
408484
Boc-Arg-OH
for peptide synthesis
Synonim(y):
Nα-(tert-Butoxycarbonyl)-L-arginine, Nα-Boc-L-arginine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
659,00 zł
494,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HN=C(NH2)NH(CH2)3CH(COOH)NHC(O)OC(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.32
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
237-295-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2419628
494,25 zł
Cena katalogowa659,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Boc-Arg-OH,
form
powder
Quality Segment
optical activity
[α]20/D −6.5°, c = 1 in acetic acid
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
impurities
5-10% n-butanol
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C11H22N4O4/c1-11(2,3)19-10(18)15-7(8(16)17)5-4-6-14-9(12)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)(H4,12,13,14)/t7-/m0/s1
InChI key
HSQIYOPBCOPMSS-ZETCQYMHSA-N
Application
  • Studying the kinetics of tanning reactions: The study compares the color development kinetics in tanning reactions involving dihydroxyacetone with both free and Boc-protected basic amino acids, highlighting Boc-Arg-OH′s role in stabilizing reactive intermediates in cosmetic chemistry (Sun et al., 2022).
  • Protonation states in peptide synthesis: This research examines the side-chain protonation states of a fluorescent arginine derivative, including Boc-Arg-OH, to optimize fluorescence in peptide synthesis for bioimaging applications (Marshall et al., 2019).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1550640844115038
description
-
description
-
description
98%
description
≥98.0% (TLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
optical activity
[α]20/D −6.5°, c = 1 in acetic acid
optical activity
[α]20/D −3.5±0.5°, c = 4% in DMF
optical activity
[α]20/D −3.5°, c = 1 in ethanol
optical activity
-
impurities
5-10% n-butanol
impurities
~2% water
impurities
-
impurities
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)