Merck
359653
Sigma-Aldrich
Boc-Ile-OH
≥97%
Synonim(y):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-isoleucine, Boc-L-isoleucine
Wybierz wielkość
25 G
469,00 zł
469,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
469,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH(CH3)CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.29
Beilstein:
1711700
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
469,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥97%
aktywność optyczna
[α]20/D +2.7°, c = 2 in acetic acid
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction type: C-H Activation
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
mp
66-69 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
amine
carboxylic acid
ciąg SMILES
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-6-7(2)8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14)/t7-,8-/m0/s1
Klucz InChI
QJCNLJWUIOIMMF-YUMQZZPRSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)