Przejdź do
15418
Boc-Glu(OBzl)-OH
≥98.0% (T)
Synonim(y):
Boc-L-glutamic acid 5-benzyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
385,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH2OCOCH2CH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
337.37
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
237-007-5
Beilstein/REAXYS Number:
2226572
MDL number:
385,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
optical activity
[α]20/D −5.5±0.5°, c = 1% in acetic acid
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
69-71 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C17H23NO6/c1-17(2,3)24-16(22)18-13(15(20)21)9-10-14(19)23-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,18,22)(H,20,21)/t13-/m0/s1
InChI key
AJDUMMXHVCMISJ-ZDUSSCGKSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1534549510B2522
description
≥98.0% (T)
description
≥98.0% (T)
description
≥99.0% (T)
description
-
assay
≥98.0% (T)
assay
≥98.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
assay
>98% (TLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
optical activity
[α]20/D −5.5±0.5°, c = 1% in acetic acid
optical activity
[α]20/D −14.5±2°, c = 1% in methanol
optical activity
[α]20/D +19±2°, c = 1% in acetic acid
optical activity
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
69-71 °C
mp
~110 °C (dec.)
mp
181-182 °C (lit.)
mp
-
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boc-Glu(OBzl)-OH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)