Przejdź do
15528
Boc-Val-OH
≥99.0% (T)
Synonim(y):
(S)-2-(Boc-amino)-3-methylbutyric acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-valine, Boc-L-valine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
405,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.26
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
237-307-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1711290
405,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
solid
optical activity
[α]20/D −6.2±0.5°, c = 1% in acetic acid
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis, reaction type: C-H Activation, reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
mp
77-80 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine, carboxylic acid
SMILES string
CC(C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C10H19NO4/c1-6(2)7(8(12)13)11-9(14)15-10(3,4)5/h6-7H,1-5H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m0/s1
InChI key
SZXBQTSZISFIAO-ZETCQYMHSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1545115380359653
description
≥99.0% (T)
description
≥99.0% (T)
description
≥99.0% (TLC)
description
≥97%
form
solid
form
-
form
-
form
-
functional group
amine, carboxylic acid
functional group
amine, carboxylic acid
functional group
amine, carboxylic acid
functional group
amine, carboxylic acid
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
optical activity
[α]20/D −6.2±0.5°, c = 1% in acetic acid
optical activity
[α]20/D −4.2±0.5°, c = 1% in glacial acetic acid
optical activity
[α]20/D −25±1°, c = 2% in acetic acid
optical activity
[α]20/D +2.7°, c = 2 in acetic acid
mp
77-80 °C (lit.)
mp
118-121 °C
mp
79-83 °C (lit.)
mp
66-69 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boc-Val-OH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)