Przejdź do
8.22336
Kwas tioglikolowy
for synthesis
Synonim(y):
Kwas merkaptooctowy, kwas 2-merkaptoetanowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
298,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H4O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.12
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
200-677-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
Grade:
synthesis grade
298,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
0.1 hPa ( 20 °C)
form
liquid
potency
73 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1 (20 °C in H2O)
bp
220 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
-16.5 °C
transition temp
flash point 131.5 °C
density
1.325 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S+H2]CC(=O)[O-]
InChI
1S/C2H4O2S/c3-2(4)1-5/h5H,1H2,(H,3,4)
InChI key
CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Biokompatybilne błony do podawania leków: Kwas tioglikolowy zwiększa zdolność błonotwórczą i bioadhezyjność śluzowatych polisacharydów pochodzących z nasion Cassia uniflora. Ta innowacja ma kluczowe znaczenie w zastosowaniach związanych z dostarczaniem leków, oferując kontrolowane uwalnianie i lepsze właściwości adhezyjne błony śluzowej (Deore et al., 2024).
  • Rezonans plazmonów powierzchniowych w badaniach nanocząstek: Reaktywność międzyfazową nanocząstek złota można wywnioskować na podstawie pomiarów rezonansu plazmonów powierzchniowych, przy czym kwas tioglikolowy odgrywa kluczową rolę w modyfikowaniu powierzchni nanocząstek w celu zwiększenia ich właściwości reaktywnych. Ma to istotne znaczenie dla postępu w nanotechnologii i naukach materiałowych (Romain et al., 2023).
  • Ulepszony SERS do wykrywania wirusów: Kwas tioglikolowy przyczynia się do wytwarzania elastycznych elektroprzędzionych membran z nanowłókien, które mają kluczowe znaczenie w wykrywaniu wirusów przenoszonych przez drogi oddechowe za pomocą powierzchniowo wzmocnionego rozpraszania Ramana (SERS). Aplikacja ta ma kluczowe znaczenie dla poprawy systemów nadzoru i reagowania w zakresie zdrowia publicznego (Sun et al., 2024).
Analysis Note
Assay (iodometric): ≥ 95.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.325 - 1.335
Identity (IR): passes test
The assay stated on the certificate of analysis refers to the date of examination. A gradual substance-specific content reduction, especially at higher temperatures, must be expected. The average content reduction at the required storage temperature of +2°c to +8°C is about 1% per month.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.0070052805688652
description
for synthesis
description
GR for analysis Reag. Ph Eur
description
≥99%
description
~80% in H2O, for spectrophotometric det. of palladium, iron, uranium(VI), molybdates and nitrites
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
pH
1 (20 °C in H2O)
pH
1 (20 °C in H2O)
pH
-
pH
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
bp
220 °C/1013 hPa (decomposition)
bp
220 °C/1013 hPa (decomposition)
bp
96 °C/5 mmHg (lit.)
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas tioglikolowy
signalword
Danger
flash_point_f
266.0 °F - closed cup
flash_point_c
130 °C - closed cup
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)