T31003
Thiolactic acid
95%
Synonim(y):
2-Mercaptopropionic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.481 (lit.)
tw
102 °C/16 mmHg (lit.)
203-208 °C (lit.)
mp
10-14 °C (lit.)
gęstość
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(S)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O2S/c1-2(6)3(4)5/h2,6H,1H3,(H,4,5)
Klucz InChI
PMNLUUOXGOOLSP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Thiolactomycin via oxathiolanone intermediate.
- 4-Thiazolidinones by reacting various Schiff bases with thioglycolic acid.
- 1,4-Naphthoquinone derivatives containing sulfur atom for antibacterial and antiviral activity studies.
It can also be used as a bidental chelating agent for the surface modification of titanium dioxide (TiO2) nanoparticles for the removal of cadmium from waste water.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter