Przejdź do
E34307
Ethyl thioglycolate
97%
Synonim(y):
Ethyl mercaptoacetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
162,00 zł
25 g
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
432,00 zł
100 g
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
1440,00 zł
1080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HSCH2COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-800-3
Beilstein/REAXYS Number:
605581
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
162,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.457 (lit.)
bp
54 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, thiol
SMILES string
CCOC(=O)CS
InChI
1S/C4H8O2S/c1-2-6-4(5)3-7/h7H,2-3H2,1H3
InChI key
PVBRSNZAOAJRKO-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
552852454273752002
description
97%
description
97%
description
97%
description
98%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.457 (lit.)
refractive index
n20/D 1.5090 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.378
density
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.006 g/mL at 25 °C
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
bp
54 °C/12 mmHg (lit.)
bp
122-126 °C/10 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
140.9 °F
flash_point_c
60.5 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)