Przejdź do
32950
4,4′-Diaminodiphenylmethane
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
4,4′-Methylenedianiline, MDA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
148,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
151,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H14N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.26
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-974-4
Beilstein/REAXYS Number:
474706
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
148,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
mp
88-92 °C
solubility
water: soluble
SMILES string
Nc1ccc(Cc2ccc(N)cc2)cc1
InChI
1S/C13H14N2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h1-8H,9,14-15H2
InChI key
YBRVSVVVWCFQMG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
4,4′-diaminodiphenylmethane acts as a bidentate-bridging ligand, forming hydrogen bonds with its amine hydrogen atoms, and also participates in several non-covalent interactions.
Application
4,4′-Diaminodiphenylmethane was employed:
  • as dummy template for bisphenols imprinting
  • in the synthesis of amino modified multi-walled carbon nanotubes/polydimethylsiloxane
  • as curing agent to study the kinetics of formation of epoxy resin composites
  • in rubber industry as an epoxyresin hardener
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
3164050636117323
description
≥97.0% (GC)
description
analytical standard
description
PESTANAL®, analytical standard
description
85%
assay
≥97.0% (GC)
assay
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
85%
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
88-92 °C
mp
88-92 °C
mp
-
mp
102-107 °C (lit.)
Gene Information
mouse ... Slc6a2(20538)
rat ... Slc6a3(24898), Slc6a4(25553)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4,4′-Diaminodiphenylmethane
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 1
target_organs
Liver, Liver,eye - retina
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
429.8 °F - closed cup
flash_point_c
221 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
101-77-9
CAS No.
101-77-9
CAS No.
101-77-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?