Kluczowe dokumenty
8.20493
Sigma-Aldrich
Formaldehyde dimethyl acetal
for synthesis
Synonim(y):
Formaldehyde dimethyl acetal, Formal, Methylal, Dimethoxymethane
About This Item
Wzór liniowy:
CH2(OCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
76.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Numer indeksu EC:
203-714-2
Formularz:
liquid
Próba:
≥98.0% (GC)
ciśnienie pary
440 hPa ( 20 °C)
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
235 °C
siła działania
6653 mg/kg LD50, oral (Rat)
granice wybuchowości
1.6-17.6 % (v/v)
bp
43 °C/1013 hPa
mp
-105 °C
temp. przejścia
flash point -18 °C
gęstość
0.86 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C3H8O2/c1-4-3-5-2/h3H2,1-2H3
Klucz InChI
NKDDWNXOKDWJAK-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Methanol (GC, area%): ≤ 0.50 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.858 - 0.862
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-0.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-18 °C - closed cup