Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 261,00 zł |
Informacje o tej pozycji
261,00 zł
grade
absolute
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
quality
over molecular sieve (H2O ≤0.01%)
refractive index
n20/D 1.354
density
0.860 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
acetal, ether
SMILES string
COCOC
InChI
1S/C3H8O2/c1-4-3-5-2/h3H2,1-2H3
InChI key
NKDDWNXOKDWJAK-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Synthesis of methoxymethyl (MOM) ethers.
- As an external cross-linker to form microporous polymers.
- Dehydration of biological samples for scanning electron microscopy (SEM).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.01%), ≥99.0% (GC) | description for Grignard reactions, ≥99.0% (GC) | description ReagentPlus®, 99% | description sufficient for 100 colorimetric tests |
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay 99% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| refractive index n20/D 1.354 | refractive index - | refractive index n20/D 1.354 (lit.) | refractive index - |
| density 0.860 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.860 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.86 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| quality over molecular sieve (H2O ≤0.01%) | quality - | quality - | quality - |
| functional group ether, acetal | functional group ether, acetal | functional group - | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Formaldehyde dimethyl acetal
Co się dzieje?
WGK 1
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
-0.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-18 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-87-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?