Przejdź do
47675
Formaldehyde diethyl acetal
absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.01%), ≥99.0% (GC)
Synonim(y):
Diethoxymethane, Ethylal
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
239,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
382,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2(OC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-330-6
Beilstein/REAXYS Number:
1697253
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Technique(s):
GC/GC: suitable
Bp:
87-88 °C (lit.)
Vapor pressure:
60 mmHg ( 25 °C)
239,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3.6 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
60 mmHg ( 25 °C)
grade
absolute
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
346 °F
quality
over molecular sieve (H2O ≤0.01%)
technique(s)
GC/GC: suitable
refractive index
n20/D 1.373 (lit.), n20/D 1.374
bp
87-88 °C (lit.)
density
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
CCOCOCC
InChI
1S/C5H12O2/c1-3-6-5-7-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
KLKFAASOGCDTDT-UHFFFAOYSA-N
General description
Formaldehyde diethyl acetal (FDEA, diethoxymethane, DEM) is a diethyl acetal. It has been synthesized from ethanol and aqueous formaldehyde. It is a low boiling solvent useful for sodium hydride reactions, organolithium chemistry, copper-catalyzed conjugate additions and phase-transfer reactions. It is a potential alternate for tetrahydrofuran, dichloromethane, glyme and methylal. DEM is an ethoxymethylating agent, a formaldehyde equivalent and a carbonylation substrate. Its condensation with 2-propylresorcinol to form resorcin[n]arenes (n=4–7) has been investigated. The IR and Raman spectra and conformations of DEM have been studied. NMR spectroscopy has been used to study the aggregation behavior of organolithium compounds in diethoxymethane. Unimolecular metastable decomposition of DEM upon electron impact has been studied. Solubility of non-polar gases in DEM has been evaluated.
Application
Formaldehyde diethyl acetal may be used as a solvent in the esterification of carboxylic acids and in the O-alkylation of a variety of phenols.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
538280D13465147649
description
absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.01%), ≥99.0% (GC)
description
99.7%, contains 50-150 ppm BHT as stabilizer
description
ReagentPlus®, 99%
description
for Grignard reactions, ≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
99.7%
assay
99%
assay
≥99.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
absolute
grade
-
grade
-
grade
-
technique(s)
GC/GC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
refractive index
n20/D 1.373 (lit.), n20/D 1.374
refractive index
n20/D 1.373 (lit.)
refractive index
n20/D 1.354 (lit.)
refractive index
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Formaldehyde diethyl acetal
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
23.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-5 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
462-95-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)