Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 141,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 398,00 zł |
Informacje o tej pozycji
141,00 zł
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
impurities
≤0.2% water
density
0.860 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
acetal, ether
SMILES string
COCOC
InChI
1S/C3H8O2/c1-4-3-5-2/h3H2,1-2H3
InChI key
NKDDWNXOKDWJAK-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Synthesis of methoxymethyl (MOM) ethers.
- As an external cross-linker to form microporous polymers.
- Dehydration of biological samples for scanning electron microscopy (SEM).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay 99% | assay ≥93.0% (GC) |
| reaction suitability reaction type: Grignard Reaction | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| density 0.860 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.860 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.86 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.86 g/cm3 at 20 °C |
| functional group acetal | functional group acetal, ether | functional group - | functional group - |
| impurities ≤0.2% water | impurities - | impurities - | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Formaldehyde dimethyl acetal
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-0.4 °F - closed cup
flash_point_c
-18 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-87-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?