Kluczowe dokumenty
8.08634
Sigma-Aldrich
Tridekanian etylu
for synthesis
Synonim(y):
Ester etylowy kwasu tridekanowego
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)11COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Numer indeksu EC:
248-929-2
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
Formularz
liquid
gęstość
0.86 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O(CC)C(=O)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-4-2/h3-14H2,1-2H3
Klucz InChI
QJYYMNOTJXIOBP-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.860 - 0.864
Identity (IR): passes test
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3