Przejdź do
M5250
Melatonin
powder, ≥98% (TLC)
Melatonin
Synonim(y):
N-Acetyl-5-methoxytryptamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
379,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
680,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2200,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3790,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H16N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.28
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-797-7
Beilstein/REAXYS Number:
205542
MDL number:
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Assay:
≥98% (TLC)
379,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
116.5-118 °C (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc2[nH]cc(CCNC(C)=O)c2c1
InChI
1S/C13H16N2O2/c1-9(16)14-6-5-10-8-15-13-4-3-11(17-2)7-12(10)13/h3-4,7-8,15H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16)
InChI key
DRLFMBDRBRZALE-UHFFFAOYSA-N
General description
Melatonin (N-acetyl-5-methoxytryptamine) is synthesized from an essential amino acid tryptophan. It is a pineal gland neurohormone. Direct, non-receptor-mediated free radical scavenging activity induced by melatonin, makes it unique from other classic hormones. Melatonin is expressed in variety of organisms such as bacteria, algae, fungi, plants, insects, and vertebrates including humans.[1]
Application
Melatonin has been administered to experimental animals for following studies:
  • To determine if long-term melatonin administration is able to induce reproductive changes and how melatonin exerts its protective action related to lipid oxidation and antioxidant activities in the rat ovary during ovulation.
  • To determine the effect of melatonin on endoplasmic reticulum stress and sirtuin 1 expression in neuronal cells of newborn rats after hypoxia–ischemia.[1]
  • To study the effect of melatonin on chronic stress-induced gut dysfunction in stressed mice.
Biochem/physiol Actions
Hormone; mediates photoperiodicity in mammals; inhibits cerebellar nitric oxide synthetase; peroxynitrite scavenger. Melatonin has complex effects on apoptotic pathways, inhibiting apoptosis in immune cells and neurons but enhancing apoptotic cell death of cancer cells. Inhibits proliferation/metastasis of breast cancer cells by inhibiting estrogen receptor action.
Melatonin is characterized with variety of properties such as antioxidant, autocoid, paracoid and hormonal properties, as well as anti- inflammatory and anti-apoptotic properties. Melatonin is implicated in the regulation of seasonal reproduction, energy metabolism and thermoregulation in mammals. Melatonin plays a vital role in the lessening of neonatal hypoxia–ischemia (HI) induced endoplasmic reticulum (ER) stress and conserves sirtuin 1( SIRT-1) expression.[1]
Other Notes
This product is not tested for cell culture. End users must qualify this product for their respective applications.
Disclaimer
Solutions are light sensitive and subject to oxidation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL22330BP1077444300
Melatonin phyproof® Reference Substance
PHL22330
Melatonin
Melatonin British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP1077
Melatonin
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
form
powder
form
-
form
crystalline
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... MTNR1A(4543), MTNR1B(4544), NOS1(4842), NOS2(4843), NOS2B(201288), NOS2C(645740), NOS3(4846)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Melatonin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. HOW TO MAKE A STOCK SOLUTION ?
    1 answer
    1. This product is tested for solubility in Ethanol at 50 mg/mL. Melatonin is reportedly soluble at 2 mg/mL in water. Solutions are light sensitive and subject to oxidation. The long term stability of this material in solution has not been determined. Solutions may be stable for up to 2 weeks in a 30:70 solution of isopropanol and water at 0-5°C. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/335/752/m5250pis.pdf
      Helpful?
  2. What is the recommended method for storing stock solutions of item M5250, Melatonin?
    1 answer
    1. Following reconstitution for item M5250, Melatonin, it is recommended to aliquot and freeze it at -20°C. Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
      Helpful?
  3. What is the shelf-life of this product when stored at -20C?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      Please see the link below to the product information sheet for additional product information.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/335/752/m5250pis.pdf
      Helpful?
  4. Can I use melatonin for cell culture?
    1 answer
    1. This product is not tested for cell culture. End users must qualify this product for their respective applications.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review