Kluczowe dokumenty
PHR1767
Melatonin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Melatonin, N-Acetyl-5-methoxytryptamine
Wybierz wielkość
1020,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1020,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 1077
traceable to USP 1380105
rodzina API
melatonin
Formularz
solid
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 500 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
116.5-118 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc2[nH]cc(CCNC(C)=O)c2c1
InChI
1S/C13H16N2O2/c1-9(16)14-6-5-10-8-15-13-4-3-11(17-2)7-12(10)13/h3-4,7-8,15H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16)
Klucz InChI
DRLFMBDRBRZALE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Melatonina jest związkiem metoksyindolowym wydzielanym przez szyszynkę w mózgu ssaków. Reguluje cykle snu i czuwania (rytm okołodobowy), a także ma właściwości przeciwzapalne i przeciwutleniające.
Zastosowanie
- Opracowanie i walidacja metody wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) w połączeniu z detekcją UV do oznaczania melatoniny w postaciach dawkowania kapsułek
- Oznaczanie melatoniny w próbkach osocza psów metodą chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS).
- Jednoczesna analiza elektrochemiczna melatoniny i 5-hydroksytryptofanu za pomocą elektrod sitodrukowych (SPC) modyfikowanych poli(melaminą)/poli-(o-aminofenolem) w próbkach ludzkiego moczu
- Oznaczanie melatoniny w preparatach farmaceutycznych metodą woltamperometryczną i amperometryczną przy użyciu elektrody z węgla szklistego modyfikowanego sadzą
- Elektroanalityczne oznaczanie melatoniny w tabletkach i próbkach ludzkiego moczu przy użyciu elektrody diamentowej domieszkowanej borem i woltamperometrii fali prostokątnej (SWV)
- Opracowanie nanopalladowej polimerowej nanokompozytowej elektrody z modyfikowanego węgla szklistego (GCE) do jakościowej i ilościowej analizy melatoniny w tabletkach i próbkach ludzkiego moczu metodą woltamperometrii fali prostokątnej (SWV)
- Wykrywanie dawki melatoniny w suplementach za pomocą chromatografii cieczowej z matrycą diodową (LC-DAD), a także wykrywanie zanieczyszczeń obecnych w suplementach za pomocą ultra wysokosprawnej chromatografii cieczowej z orbitrapową spektrometrią mas (UHPLC-orbitrap-MS).
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?
-
-
Em quais veículos é possível fazer a solubilização da Melatonina pra uso experimental em ratos machos wistar, utilizando a via I.P. ?
1 answer-
This product is a Certified Reference Material (CRM) used as a pharmaceutical reference standard for qualitative and quantitative analyses of melatonin. Its experimental use in male Wistar rats has not been validated. An possible alternative is product M5250: https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/m5250.
However, the product is not qualified for use in vivo. Suitability must be determined by the end user.