Key Documents
8.02195
Sigma-Aldrich
Benzoylacetone
for synthesis
Synonim(y):
Benzoylacetone, 1-Phenyl-1,3-butanedione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Numer indeksu EC:
202-286-4
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
Postać
crystals
mp
54-56 °C
rozpuszczalność
insoluble 0.38 g/L
gęstość
1.09 g/cm3 at 25 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C10H10O2/c1-8(11)7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
Klucz InChI
CVBUKMMMRLOKQR-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 55 °C
Melting range (upper value): ≤ 58 °C
Identity (IR): passes test
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3