Przejdź do
222771
4-(Methylthio)benzaldehyde
95%
Synonim(y):
4-(Methylmercapto)benzaldehyde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
205,00 zł
174,25 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
605,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3SC6H4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.21
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-365-7
Beilstein/REAXYS Number:
636158
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
174,25 zł
Cena katalogowa205,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.646 (lit.)
bp
86-90 °C/1 mmHg (lit.)
density
1.144 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde, thioether
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(SC)cc1
InChI
1S/C8H8OS/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
InChI key
QRVYABWJVXXOTN-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M54503716626647136
description
95%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
95%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.646 (lit.)
refractive index
n20/D 1.639 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
density
1.144 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
bp
86-90 °C/1 mmHg (lit.)
bp
272-273 °C (lit.)
bp
-
bp
-
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
solid
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)