Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 300,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 827,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5COCH2COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-286-4
Beilstein/REAXYS Number:
742413
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
form
powder
mp
54-56 °C (lit.)
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone, phenyl
SMILES string
CC(=O)CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O2/c1-8(11)7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
InChI key
CVBUKMMMRLOKQR-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 98% | description 99% | description anhydrous, ≥99% |
| assay 99% | assay 98% | assay 99% | assay ≥99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 54-56 °C (lit.) | mp - | mp 117-119 °C (lit.) | mp -54 °C |
| form powder | form liquid | form powder | form (Liquid or Viscous Liquid) |
| density 1.09 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.989 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 1.005 g/mL at 25 °C (lit.) |
| functional group ketone, phenyl | functional group ketone, phenyl | functional group ketone, bromo | functional group - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?