Kluczowe dokumenty
609310
Sigma-Aldrich
Thyroglobulin, Bovine Thyroid Gland
Synonim(y):
Thyroglobulin, Bovine Thyroid Gland
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.42
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
bovine thyroid
Poziom jakości
Próba
≥90% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
rozpuszczalność
aqueous buffer: soluble
water: soluble
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Native thyroglobulin, consisting of two polypeptide homodimers of 330 kDa each, purified from bovine thyroid. This protein is an excellent source of N-linked glycans of various structures, including sialylated core fucose and oligomannose oligosaccharides. Gal-3-SO4 and GalNAc-6-SO4 residues, located in a single multi-branched complex type glycan, have been reported in calf thymus and human proteins.
Ostrzeżenie
Toxicity: Harmful (C)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 year at -20°C.
Inne uwagi
Rawitch, A.B., et al. 1993. Arch Biochem. Biophys. 300, 271.
Spiro, R.G. and Bhoyroo, V.D. 1988. J. Biol. Chem. 263, 14351.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3