Przejdź do
H7017
Hemocyanin from Megathura crenulata (keyhole limpet)
Synonim(y):
KLH, Keyhole limpet hemocyanin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
929,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1600,00 zł
5 x 20 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
powder
Biological source:
Megathura crenulata
929,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Megathura crenulata
Quality Segment
form
powder
packaging
vial of KLH (KLH is present by weight at approximately 1 part KLH to 5 parts total solid.)
technique(s)
ELISA: suitable
solubility
H2O: soluble
storage temp.
2-8°C
General description
Gastropod hemocyanins are massive glycoproteins (4 to 8 MDa) designed by an intricate arrangement of 10 subunits that are self-assembled into hollow cylinders 35 nm in diameter.[1]
Hemocyanin is a high molecular weight copper containing glycoprotein. It reversibly binds oxygen and forms the extra-cellular respiratory protein of mollusks. Keyhole limpet hemocyanin (KLH) is filtered from the hemolymph of Megathura crenulata, also called the giant keyhole limpet. It is native to the southern California coast and Mexico.[1]
Application
Keyhole limpet hemocyanin (KLH) is a strong and well known immune-stimulant in both experimental animals and humans. It has been used as a hapten carrier protein to enhance antigen-specific T cell priming and is known to stimulate a CD4+ T-cell response.[1] Hemocyanins stimulate Th1 reactions without known side effects, which make them ideal for long-term continuous treatment of cancer.[2]
Physical form
Lyophilized with stabilizing buffer
Preparation Note
Reconstitute with deionized water to a KLH concentration of 10 mg/mL, to yield an opalescent solution in 31 mM sodium phosphate buffer, pH 7.4, containing 0.46 M NaCl, 2% PVP and 41 mM sucrose.
Reconstituted protein solution may be stored up to 2 months at −20 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
374807374817K0383
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
bioconjugation: suitable
biological source
Megathura crenulata
biological source
Megathura crenulata
biological source
-
biological source
Megathura crenulata
form
powder
form
liquid
form
liquid
form
lyophilized powder
solubility
H2O: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
packaging
vial of KLH (KLH is present by weight at approximately 1 part KLH to 5 parts total solid.)
packaging
-
packaging
-
packaging
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
H7017-5X20MG04061833803011
H7017-20MG04061833802960
H7017-50MG04061833802977