Przejdź do
T1001
Thyroglobulin from bovine thyroid
powder, ≥90% (agarose gel electrophoresis)
Synonim(y):
Globulins thyro, Thyractin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
705,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2810,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4100,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
14 090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-721-3
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥90% (agarose gel electrophoresis)
Biological source:
bovine thyroid
Mol wt:
~670 kDa
705,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine thyroid
Quality Segment
assay
≥90% (agarose gel electrophoresis)
form
powder
mol wt
~670 kDa
composition
Iodine, ≥0.20%
nitrogen analysis
13.0-16.0% total
ash
≤4%
solubility
H2O: 20 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
cow ... TG(280706)
Application
Bovine thyroglobulin was shown to stimulate proliferation in rat thyroid follicular cells as well as in primary porcine thyroid epithelial cells. This effect was mediated through PI3K signaling.
Often used as a carrier protein for the production of antibodies. Its advantage is the large number of tyrosine residues that can be used for conjugation using the diazo reaction.
Biochem/physiol Actions
Bovine thyroglobulin is a large, tetrameric glycoprotein produced in the thyroid gland as a precursor to thyroid hormones. Its large size and absence from plasma under normal conditions makes it very immunogenic and reduces the chance that antibodies to this carrier protein will cross-react with plasma proteins in immunoassays. Haptens may be conjugated to thyroglobulin via accessible secondary amines.
Iodine-containing protein that is stored in the thyroid gland. Converted into circulating thyroxines when the thyroid is stimulated by thyroid-stimulating hormone (TSH) from the pituitary. Because its expression is unique to the thyroid, it is a sensitive indicator of recurrence or metastasis of thyroid cancer that has been treated by thyroid ablation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T9145609310609312
assay
≥90% (agarose gel electrophoresis)
assay
-
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (PAGE)
biological source
bovine thyroid
biological source
bovine thyroid
biological source
bovine thyroid
biological source
human thyroid
mol wt
~670 kDa
mol wt
~670 kDa
mol wt
-
mol wt
-
form
powder
form
powder
form
lyophilized solid
form
lyophilized
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 20 mg/mL
solubility
-
solubility
aqueous buffer: soluble, water: soluble
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thyroglobulin from bovine thyroid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)