Przejdź do
71251
Acetic acid
analytical standard
Synonim(y):
Glacial acetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
591,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.05
NACRES:
NA.24
E Number:
E260
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
200-580-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
506007
591,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
2.07 (vs air)
vapor pressure
15.2 hPa ( 20.0 °C), 73.3 hPa ( 50.0 °C)
assay
≥99.8% (GC)
autoignition temp.
800 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
16 %, 92 °F, 4 %, 59 °F
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.2% water
evapn. residue
≤0.001%
refractive index
n20/D 1.371 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
organoleptic
pungent
SMILES string
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
695092
description
analytical standard
description
glacial, ACS reagent, ≥99.7%
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
format
neat
format
-
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
analytical standard
grade
ACS reagent
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.7%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetic acid
Piktogramy
FlameCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
102.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
39 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-19-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Can we use Analytical Standards for Quantitative Analyis in HPLC or GC?
    1 answer
    1. It is suitable for HPLC and GC.