346125
D-Gluconic Acid, Potassium Salt
D-Gluconic acid is an aldonic acid formed by the oxidation of the carbonyl carbon of glucose in microorganisms, plants, and animals. In solution, it exists as an equilibrium mixture of free acid and lactone.
Synonim(y):
D-Gluconic Acid, Potassium Salt, Potassium D-Gluconate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99% (titration)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
rozpuszczalność
water: 1 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
15-25°C
InChI
1S/C6H12O7.K/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-;/m1./s1
Klucz InChI
HLCFGWHYROZGBI-JJKGCWMISA-M
Opis ogólny
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1