Przejdź do
G4500
Potassium D-gluconate
≥99% (HPLC)
Synonim(y):
2,3,4,5,6-Pentahydroxycaproic acid potassium salt, D-Gluconic acid potassium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
263,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
787,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11KO7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.25
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-074-2
Beilstein/REAXYS Number:
3919448
MDL number:
263,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]25/D 11°, c = 1% (w/v) in water
technique(s)
HPLC: suitable
color
white to off-white
mp
183 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
[K+].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H12O7.K/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-;/m1./s1
InChI key
HLCFGWHYROZGBI-JJKGCWMISA-M
Application
D-Gluconic acid potassium salt is used in a newly developed process entitled ARS for the prevention of shrinkage in dyed wool fabric.
Biochem/physiol Actions
Potassium D-gluconate, the potassium salt of gluconic acid, is used in cell culture and in large scale applications such as the cleaning of metal surfaces and in fertilizers.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G4625P1847G9005
description
≥99% (HPLC)
description
≥98% (titration)
description
97.0-103.0% dry basis, meets USP testing specifications
description
≥99% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
microbial
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (titration)
assay
97.0-103.0% dry basis
assay
≥99% (HPLC)
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: soluble
solubility
590 g/L at 25 °C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?