1.93698
Wodorowęglan potasu
EMPLURA®
Synonim(y):
Potassium hydrogen carbonate
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
EMPLURA®
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[K+].[O-]C(=O)[O-].[H+]
InChI
1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Klucz InChI
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1