Dokumenty
1.93239
Supelco
Sodium molybdate
for analysis EMPARTA® ACS
Synonim(y):
Sodium molybdate dihydrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
MoNa2O4 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
klasa czystości
ACS reagent
temp. przechowywania
room temp
InChI
1S/Mo.2Na.4O/q;2*+1;;;2*-1
Klucz InChI
TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
1.93239.0121: 100 g, Minimum order quantity: 20
1.93239.0251: 250 g, Minimum order quantity: 20
1.93239.1021: 1 kg, Minimum order quantity: 12
Informacje prawne
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1