Key Documents
1.93228
Supelco
Ammonium peroxodisulfate
for analysis EMPARTA® ACS
Synonim(y):
Ammonium peroxodisulfate
About This Item
Wzór liniowy:
(NH4)2S2O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
klasa czystości
ACS reagent
temp. przechowywania
room temp
InChI
1S/2H3N.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h2*1H3;(H,1,2,3)(H,4,5,6)
Klucz InChI
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
1.93228.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93228.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
Informacje prawne
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1