Kluczowe dokumenty
1.07719
Millipore
Silica gel 60 silanized (0.063-0.200 mm)
for column chromatography
Wybierz wielkość
250 G
2452,00 zł
1 KG
8346,00 zł
2452,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 G
2452,00 zł
1 KG
8346,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
2452,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
silica gel (irregularly-shaped)
Poziom jakości
grupa aktywna macierzy
Irregular-Shaped Silica Gel
wielkość cząstki
63-200 μm
wielkość porów
6 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
gęstość nasypowa
450‑550 kg/m3
Zastosowanie
plasma purification
metoda separacji
reversed phase
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
irregularly shaped silica gel matrix ideal for simple adsorption processes and normal-phase chromatography
Cechy i korzyści
Silica gel 60 silanized (0.063-0.200 mm) provides users with:
  • High adsorptive capacity
  • High chemical inertness and non-toxicity.
  • Protective moisture-sensitive substances during storage and transport or for maintaining the dryness of anhydrous solvents.
  • Granulates in different sizes or beads
Opakowanie
Plastic bottle
Powiązanie
Replaces: 7719-1; 7719-3; 7719
Komentarz do analizy
Appearance: passes test
Carbon content (elemental analysis): 3.8 - 4.6 %
Particle Size (d10): 75 - 95 µm
Particle Size (d50): 125 - 150 µm
Particle Size (d90): 215 - 245 µm