Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
SiO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.08
UNSPSC Code:
41115711
EC Index Number:
231-545-4
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
potency
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
bulk density
200‑800 kg/m3
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
no temp limit
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Geduran Si 60 do chromatografii kolumnowej (0,040-0,063 mm). CAS 7631-86-9, numer WE 231-545-4, wzór chemiczny SiO₂.
Analysis Note
Wartość pH (10 % zawiesiny): 6,5 - 7,5
Strata przy suszeniu (150 °C): ≤ 12,0 %
Wielkość cząstek (d10): 25 - 45 µm
Wielkość cząstek (d50): 50 - 70 µm
Wielkość cząstek (d90): 90 - 115 µm
Powierzchnia właściwa i objętość porów są związane z surowcem.
Strata przy suszeniu (150 °C): ≤ 12,0 %
Wielkość cząstek (d10): 25 - 45 µm
Wielkość cząstek (d50): 50 - 70 µm
Wielkość cząstek (d90): 90 - 115 µm
Powierzchnia właściwa i objętość porów są związane z surowcem.
Legal Information
GEDURAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c